Läs mer
Abcam Human AKT1 (phospho S473) + AKT3 (phospho S472) Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32112529 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32112529 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32112529 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab25386710x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler AKT1
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Måländringstillstånd phospho S473
Validerad ansökan förkortad sELISA