Beskrivning
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human and Rhesus monkey
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | ALB |
| Kvantitet | 5 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human and Rhesus monkey. |
| Målarter | Human, Rhesus Monkey |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |