Beskrivning
- Assay Type: Sandwich
- Detection Method: Colorimetric
- Sample Types: Plasma, Serum, Cell culture supernatant
- Species Reactivity: Human
- Sensitivity: 0.55 ng/mL
- Range: 0.55 - 150 ng/mL
- Results Type: Quantitative
- Storage: Store at -20°C
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.55 to 150 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.55 ng/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Provtyp | Plasma, Serum, Cell Culture Supernatant |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gene Alias | Calumenin, Crocalbin, IEF SSP 9302, CALU |
| Visa mer |