Läs mer
Abcam Human CHOP Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Product Code. 32112678 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Product Code. Kvantitet
32112678 10 x 96 Tests
1 options
Product Code. 32112678 Supplier Abcam Supplier No. ab25359710x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifications
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler DDIT3
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad sELISA