Description
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Specifications
Specifications
| Användningsområden | Sandwich ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | HRAS |
| Kvantitet | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human. |
| Målarter | Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Show More |