Learn More
Abcam Human IRAK4 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Product Code. 32119848 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
Product Code. Quantity Unit Size
32119848 5 x 96 Tests 96 tests
1 options
Product Code. 32119848 Supplier Abcam Supplier No. ab2181825x96Tests
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Antibody, suitable for ELISA.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
Tekniske data
Applications ELISA
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols IRAK4
Quantity 5 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Test Specificity This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Secondary Antibody
Detection Method Colorimetric
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv ELISA
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.