Läs mer
Abcam Human/Monkey MMP9 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Monkey and Human
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Sandwich ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | MMP9 |
| Kvantitet | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Monkey and Human. |
| Målarter | Monkey, Human |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |