Läs mer
Abcam Human/Mouse GFAP Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32119477 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32119477 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32119477 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab24409410x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA, with 1 citations.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Human
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Gfap
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Human.
Målarter Mouse, Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Hu
Validerad ansökan förkortad sELISA