Läs mer
Abcam Human PCSK9 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Produktkod. 32113901 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32113901 5 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32113901 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2150815x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Human
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler PCSK9
Kvantitet 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Secondary Antibody
Detektionsmetod Colorimetric
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad ELISA, IA