Läs mer
Abcam Human/Rat Bcl-2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32111965 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32111965 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32111965 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab26766510x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat and Human
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler BCL2
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat and Human.
Målarter Rat, Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt, Hu
Validerad ansökan förkortad sELISA