Beskrivning
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human and Rat
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Sandwich ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | CD59 |
| Kvantitet | 10 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Human and Rat. |
| Målarter | Human, Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |