Läs mer
Abcam Human TDP43 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32114409 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32114409 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32114409 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab25354010x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler TARDBP
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad sELISA