Läs mer
Abcam Human TNF alpha Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Produktkod. 32120014 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32120014 5 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32120014 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2134675x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA, with 2 citations.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Human
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler TNF
Kvantitet 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Secondary Antibody
Detektionsmetod Colorimetric
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad ELISA, IA