Läs mer
Abcam ioSkeletal Myocytes - Human iPSC derived cells, 1 SMALL
Produktkod. 32155125 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Förpackning:
Small Vial
Produktkod. Förpackning
32155125 Small Vial
1 options
Produktkod. 32155125 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2776121Small
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Antibody, suitable for HTS, RT-PCR, WB, ICC.
  • Applications: HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS
  • Storage Buffer: Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Konjugera Unconjugated
Formulering Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
Gensymboler ioSk line
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Small Vial
Målarter Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Frakt skick Blue Ice
Validerad ansökan förkortad HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS