Läs mer
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 1 g
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
- Form: Solid
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | Constituents: 100% Lithocholic acid |
| Gensymboler | Lithocholic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Frakt skick | Ambient |