Läs mer
Abcam mCherry Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32112445 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32112445 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32112445 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab24399910x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Bacteria
Specifikationer
Antigen mCherry
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Bacteria.
Målarter Bacteria
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Validerad ansökan förkortad sELISA