Läs mer
Abcam Mouse EMMPRIN Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Produktkod. 32115952 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32115952 5 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32115952 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2154055x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA, with 2 citations.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Mouse
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Bsg
Kvantitet 5 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Secondary Antibody
Detektionsmetod Colorimetric
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad ELISA, IA