Läs mer
Abcam Mouse MMP-10 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32120756 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32120756 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32120756 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab25352910x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Mmp10
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad sELISA