Learn More
Abcam Mouse PSAP Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Product Code. 32115731 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
Product Code. Quantity Unit Size
32115731 10 x 96 Tests 96 tests
1 options
Product Code. 32115731 Supplier Abcam Supplier No. ab30371210x96Tests
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Spécification
Applications Sandwich ELISA
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols Psap
Quantity 10 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Whole Molecule Yes
Primary or Secondary Secondary
Test Specificity This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv sELISA
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.