Läs mer
Abcam Mouse/Rat IGF1 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32120391 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32120391 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32120391 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab24419910x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Igf1
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Rat.
Målarter Mouse, Rat
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt
Validerad ansökan förkortad sELISA