Läs mer
Abcam Mouse/Rat Retinol Binding Protein 4 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32119021 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32119021 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32119021 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab24174910x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler RBP4
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Rat.
Målarter Mouse, Rat
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt
Validerad ansökan förkortad sELISA