Läs mer
Abcam Mouse TNF alpha Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32113816 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32113816 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32113816 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab24167210x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Tnf
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad sELISA