Läs mer
Abcam Mouse Von Willebrand Factor A2 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Applications: ELISA, IA
- Species Reactivity: Mouse
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | Trmt10a |
| Kvantitet | 5 x 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Mouse. |
| Målarter | Mouse |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Visa mer |