Läs mer
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Produktkod. 32173347 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
32173347 50 g
1 options
Produktkod. 32173347 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab6400950g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Konjugera Unconjugated
Gensymboler ALB
Kvantitet 50 g
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Form Lyophilized
Frakt skick Ambient
Validerad ansökan förkortad WB, IHC