Läs mer
Abcam Native Cow Osteocalcin protein, 100 ug
Produktkod. 32144104 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32144104 100 μg
1 options
Produktkod. 32144104 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab62262100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Antibody, suitable for RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE.
  • Applications: RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Formulering pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
Kvantitet 100 μg