Läs mer
Abcam NEFL Antibody Pair - BSA and Azide Free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32111717 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32111717 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32111717 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab25351210x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler NEFL
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Målarter Mouse, Rat, Human
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt, Hu
Validerad ansökan förkortad sELISA