Läs mer
Abcam Phalloidin-iFluor 647 Reagent, 300 Tests
Produktkod. 32174004 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
300 Tests
Produktkod. Kvantitet
32174004 300 Tests
1 options
Produktkod. 32174004 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab176759300Test
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 100 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Solid
Specifikationer
Formulering Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Ambient
Konjugera Unconjugated
Kvantitet 300 Tests