Läs mer
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Species Reactivity: Pig
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | CSF2 |
| Kvantitet | 50 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Pig. |
| Målarter | Pig |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| Visa mer |