Läs mer
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Species Reactivity: Pig
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Kvantitet | 22 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Pig. |
| Målarter | Pig |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| Frakt skick | Blue Ice |
| Visa mer |