Beskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
- Form: Solid
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | Constituents: 100% Pyripyropene A |
| Gensymboler | Pyripyropene A |
| Kvantitet | 250 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Frakt skick | Ambient |