Läs mer
Abcam Rabbit Anti-Donkey IgG H&L (DyLight™ 594), 500 ug
Produktkod. 32110606 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32110606 500 μg
1 options
Produktkod. 32110606 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab98813500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Donkey
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Donkey.
Målarter Donkey
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Validerad ansökan förkortad ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P