Läs mer
Abcam Rabbit Anti-Human IgG2 H&L (Biotin), 150 ug
Produktkod. 32117255 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
150 μg
Produktkod. Kvantitet
32117255 150 μg
1 options
Produktkod. 32117255 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab86254150ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, ELISA, RIA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB, ELISA, RIA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
Gensymboler IGHG2
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 150 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad WB, ELISA, RIA