Beskrivning
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
- Form: Liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Förpackning | Vial |
| Målarter | Non-species specific |
| Visa mer |