Learn More
Descrizione
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: IHC-P, ICC, ELISA, WB
- Species Reactivity: Sheep
- Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative,
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Specifica
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative |
| Host Species | Rabbit |
| Purification Method | Affinity purification Immunogen |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?