Läs mer
Abcam Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP), 500 uL
Produktkod. 32111182 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μL
Produktkod. Kvantitet
32111182 500 μL
1 options
Produktkod. 32111182 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab136757500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Rabbit F(ab')2 Anti-Cow IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Bovine
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 50% Tris buffered saline
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Cow.
Målarter Bovine
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Cow
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, ICC, IHC-P, WB, ELISA