Läs mer
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L, 100 uL
Produktkod. 32116521 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
32116521 100 μL
1 options
Produktkod. 32116521 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab125907100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona M87-3
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gensymboler Ighg1
Värd art Rabbit
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse and Rat.
Målarter Mouse, Rat
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Rb
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt
Validerad ansökan förkortad ELISA