Beskrivning
- Applications: Multiplex Protein Detection
- Species Reactivity: Rat
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | Cst3 |
| Kvantitet | 8 Membranes |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Rat. |
| Målarter | Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Detektionsmetod | Luminescent |
| Visa mer |