Beskrivning
- Applications: WB, SDS-PAGE, IP
- Storage Buffer: pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF
- Form: Liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | pH: 7.5, Constituents: 8.56% Sucrose, 0.89% EDTA, 0.16% Tris, 0.02% PMSF |
| Kvantitet | 2 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Målarter | Non-species specific |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Form | Liquid |
| Visa mer |