Beskrivning
- Species Reactivity: Rat
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Gensymboler | Ager |
| Kvantitet | 50 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Primär eller sekundär | Secondary |
| Testspecificitet | This product reacts with Rat. |
| Målarter | Rat |
| Produkttyp | Secondary Antibody |
| Detektionsmetod | Fluorescent |
| Visa mer |