Läs mer
Abcam Rat IL-1Ra Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Produktkod. 32114960 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 96 Tests
Produktkod. Kvantitet
32114960 10 x 96 Tests
1 options
Produktkod. 32114960 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab25373310x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat
Specifikationer
Användningsområden Sandwich ELISA
Konjugera Unconjugated
Gensymboler Il1rn
Kvantitet 10 x 96 Tests
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Målarter Rat
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt
Validerad ansökan förkortad sELISA