Läs mer
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (HRP), 500 uL
Produktkod. 32109178 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μL
Produktkod. Kvantitet
32109178 500 μL
1 options
Produktkod. 32109178 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab99574500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ICC, ELISA, with 8 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ICC, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 23G3
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen IGHE
Gensymboler IGHE
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Formatera Vial
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl IGHE, Mouse
Validerad ansökan förkortad ICC, ELISA