Läs mer
Abcam Rat monoclonal Anti-Mouse IgG2a heavy chain (HRP) [LO-MG2a-9], 100 ug
Produktkod. 32117075 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
32117075 100 μg
1 options
Produktkod. 32117075 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab11571100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 3 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-MG2a-9
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.01% Thimerosal (merthiolate), Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Mouse IgG2a
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Mouse IgG2a
Validerad ansökan förkortad ELISA