Läs mer
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP), 500 uL
Produktkod. 32119666 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μL
Produktkod. Kvantitet
32119666 500 μL
1 options
Produktkod. 32119666 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab99625500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: PBS, Glycerol
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona JC5-1
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gen Iglc2
Gensymboler Iglc2
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Iglc2, Mouse
Validerad ansökan förkortad ELISA, ICC/IF