Läs mer
Abcam Rat monoclonal [LO-ME-3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (Biotin) preadsorbed, 250 ug
Produktkod. 32116298 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32116298 250 μg
1 options
Produktkod. 32116298 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab11580250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 7 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-ME-3
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymboler IGHE
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad ELISA