Läs mer
Abcam Rat monoclonal [LO-MG1-2] Anti-Mouse IgG1 heavy chain (Biotin), 250 ug
Artikelnummer. 32110731 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 μg
Artikelnummer. Kvantitet
32110731 250 μg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32110731 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab11587250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 3 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-MG1-2
Formulering pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen Ighg1
Gensymboler Ighg1
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Ighg1, Mouse
Validerad ansökan förkortad ELISA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.