Läs mer
Abcam Rat monoclonal [LO-MG2b-1] Anti-Mouse IgG2b heavy chain, 250 ug
Produktkod. 32116201 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32116201 250 μg
1 options
Produktkod. 32116201 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab11566250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 1 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-MG2b-1
Formulering Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen Mouse IgG2b
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein G
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Mouse IgG2b
Validerad ansökan förkortad ELISA