Läs mer
Abcam Rat monoclonal [LO-MM-9] Anti-Mouse IgM heavy chain (Biotin), 250 ug
Produktkod. 32117535 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32117535 250 μg
1 options
Produktkod. 32117535 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab11659250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona LO-MM-9
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Gen Ighm
Gensymboler Ighm
Värd art Rat
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2a
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Ighm, Mouse