Läs mer
Abcam Rat monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Produktkod. 32111308 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μL
Produktkod. Kvantitet
32111308 500 μL
1 options
Produktkod. 32111308 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab99589500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona SB73a
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gen Ighm
Gensymboler Ighm
Värd art Rat
Reningsmetod Affinity purification Protein A
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Ighm, Mouse
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, ICC/IF, ELISA