Läs mer
Abcam Rat monoclonal [SB74g] Anti-Mouse IgG2b gamma chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Produktkod. 32110136 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
250 μg
Produktkod. Kvantitet
32110136 250 μg
1 options
Produktkod. 32110136 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab172327250ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF, with 4 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SB74g
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gen Mouse IgG2b
Värd art Rat
Kvantitet 250 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Målmolekyl Mouse IgG2b
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, ELISA, IHC-P, ICC/IF