missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abcam Rat monoclonal [SB76b] Anti-Mouse IgG3 gamma chain (Alexa Fluor™ 488), 250 μg
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG3
- Applications: ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | SB76b |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Gen | Ig gamma-3 chain C region |
| Värd art | Rat |
| Kvantitet | 250 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Hela molekylen | Yes |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?